Läs mer
p-Toluensulfonisk anhydrid, 95 %
Produktkod. 10110762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10110762 5 g Glasflaska 5g
10068901 25 g Glasflaska 25g
10646394 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10110762 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367070050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4124-41-8
Molekylformel C14H14O5S2
Molekylvikt (g/mol) 326.39
MDL-nummer MFCD00008548
InChI-nyckel PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydride
PubChem CID 77773
IUPAC-namn (4-metylfenyl)sulfonyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonic anhydride
Smältpunkt 124,0 °C till 126,0 °C
Färg Vitt till grått
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 11, IV, 376
Formel vikt 326.39
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.