Läs mer
p-Toluensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11411928
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411928 1000 g 1000g
11421928 250 g 250g
11484000 500 g 500g
11431928 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11411928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14547.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190,64 g/mol
p-toluensulfonylklorid används som prekursor vid framställning av färgämnen och sackarin. Det fungerar som ett dehydratiseringsmedel vid omvandlingen av urea till karbodiimid och omvandlar alkoholer till motsvarande toluensulfonatestrar. Det används också som ett flödesfrämjande medel för färger, ett lim, nitrocellulosa, beläggningsmaterial och som mjukgörare för polyamider. Dessutom fungerar det som ett antistatiskt medel, som en glansförstärkare i plastfilmpreparat och som ett grundmaterial för galvaniseringslösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-toluensulfonylklorid används som en prekursor vid framställning av färgämnen och sackarin. Det fungerar som ett dehydratiseringsmedel vid omvandlingen av urea till karbodiimid och omvandlar alkoholer till motsvarande toluensulfonatestrar. Det används också som ett flödesfrämjande medel för färger, ett lim, nitrocellulosa, beläggningsmaterial och som mjukgörare för polyamider. Dessutom fungerar det som ett antistatiskt medel, som en glansförstärkare i plastfilmpreparat och som ett grundmaterial för galvaniseringslösningar.
Löslighet
Löslig i alkohol, bensen och eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-59-9
Molekylformel C7H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 190.64
MDL-nummer MFCD00007450
InChI-nyckel YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
PubChem CID 7397
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl chloride
Smältpunkt 67°C to 70°C
Densitet 1.35
Kokpunkt 146°C (15 mmHg)
Flampunkt 128°C (262°F)
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 607898
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,9534
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,benzene and ether; Insoluble in water.
Formel vikt 190.65
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluene sulfonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.