Läs mer
p-toluensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30455099
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30455099 250 g
1 options
Produktkod. 30455099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT535905250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 98-59-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7H7ClO2S
Kvantitet 250 g
Synonym p-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 4-Methylphenylsulfonyl Chloride, 4-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Toluolsulfonyl Chloride, 4-Tosyl Chloride, NSC 175822, Toluenesulfonyl Chloride, Tosyl Chloride, p-Methylbenzenesulfonyl Chloride, p-Methylphenylsulfonyl Chloride, p-Toluenesulfochloride, p-Toluenesulfonic Acid Chloride, p-Toluenesulfonic Chloride, p-Toluenesulphonyl Chloride, p-Tosyl Chloride, TsCl, pTsCl, p-TsCl','Ts-Cl
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 190.65
Formel vikt 189.9855