Läs mer
p-toluensulfonylklorid, TRC
Product Code. 30451849
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
50 g
Product Code. Kvantitet
30451849 50 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30451849 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT53590550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 98-59-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7H7ClO2S
Kvantitet 50 g
Synonym p-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 4-Methylphenylsulfonyl Chloride, 4-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Toluolsulfonyl Chloride, 4-Tosyl Chloride, NSC 175822, Toluenesulfonyl Chloride, Tosyl Chloride, p-Methylbenzenesulfonyl Chloride, p-Methylphenylsulfonyl Chloride, p-Toluenesulfochloride, p-Toluenesulfonic Acid Chloride, p-Toluenesulfonic Chloride, p-Toluenesulphonyl Chloride, p-Tosyl Chloride, TsCl, pTsCl, p-TsCl','Ts-Cl
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 190.65
Formel vikt 189.9855