Läs mer
p-Toluensulfonylcyanid, 95 %
Produktkod. 15335048 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15335048 5 g 5g
15325048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15335048 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455820050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 19158-51-1 | C8H7NO2S | 181,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19158-51-1
Molekylformel C8H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 181.21
InChI-nyckel JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl cyanide, p-toluenesulfonyl cyanide, 4-methylbenzenesulfonyl cyanide, p-toluenesulphonyl cyanide, p-toluene sulfonyl cyanide, p-tolylsulfonyl cyanide, p-toluenesulfonylcyanide, benzenesulfonylcyanide, 4-methyl, benzenesulfonyl cyanide, 4-methyl, 4-methylphenyl sulfonylformonitrile
PubChem CID 87946
IUPAC-namn (4-metylfenyl)sulfonylformonitril
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl cyanide
Smältpunkt 47,0 °C till 50,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.21
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Toluenesulfonyl cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulphonyl cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.