Läs mer
p-Toluensulfonylfluorid, 98 %
Beskrivning
p-toluensulfonylfluorid används för sulfonylering av organometalliska reagens som en enkel enstegssyntes av sulfoner. Det är användbart vid behandling av Alzheimers sjukdom. Det används för att studera DNS polymeras från spenatbladsextrakt. Den användes för isolering och separation av Pseudomonas aeruginosa-membran genom densitetssackarosgradientcentrifugering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, fukt och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Toluenesulfonyl fluoride |
| Smältpunkt | 40°C to 41°C |
| Kokpunkt | 112°C (16 mmHg) |
| Flampunkt | 105°C (221°F) |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2208423 |
| Formel vikt | 174.19 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- p-Toluenesulfonyl fluoride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonyl fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.