Läs mer
p-Toluensulfonylfluorid, 98 %
Produktkod. 11398665
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398665 25 g 25g
11388665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12204.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 455-16-3 | C7H7FO2S | 174,189 g/mol
p-toluensulfonylfluorid används för sulfonylering av organometalliska reagens som en enkel enstegssyntes av sulfoner. Det är användbart vid behandling av Alzheimers sjukdom. Det används för att studera DNS polymeras från spenatbladsextrakt. Den användes för isolering och separation av Pseudomonas aeruginosa-membran genom densitetssackarosgradientcentrifugering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, fukt och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-16-3
Molekylformel C7H7FO2S
Molekylvikt (g/mol) 174.189
MDL-nummer MFCD00007421
InChI-nyckel IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
PubChem CID 9965
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonylfluorid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl fluoride
Smältpunkt 40 °C till 41 °C
Kokpunkt 112 °C (16 mmHg)
Flampunkt 105 °C (221 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2208423
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 174.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.