Läs mer
p-toluensulfonylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det är ett reagens som används för att framställa acetylerade syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyror och N-tosylkarbonamider. -Toluensulfonylisocyanat har använts som derivatiseringsreagens vid bestämning av 3-α -hydroxitibolon i human plasma genom LC-MS/MS. Det används också i derivatiseringsreagenset vid samtidig kvantitativ analys av dietylenglykol och propylenglykol i farmaceutiska produkter med HPLC och som reagens vid framställning av acetylerade syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyror och N-tosylkarbonamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
är ett reagens som används för att framställa acetylerade syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyror och N-tosylkarbonamider. -Toluensulfonylisocyanat har använts som derivatiseringsreagens vid bestämning av 3-α -hydroxitibolon i human plasma genom LC-MS/MS. Det används också i derivatiseringsreagenset vid samtidig kvantitativ analys av dietylenglykol och propylenglykol i farmaceutiska produkter med HPLC och som reagens vid framställning av acetylerade syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyror och N-tosylkarbonamider.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från alkoholer, starka baser, aminer, starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | p-Toluenesulfonyl isocyanate |
| Smältpunkt | 5°C |
| Densitet | 1.295 |
| Kokpunkt | 144°C (10 mmHg) |
| Flampunkt | 145°C (293°F) |
| Odör | Irritating |
| Brytningsindex | 1.535 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2206 |
| Beilstein | 391287 |
| Show More |
Safety and Handling
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.