Läs mer
p-Toluensulfonylisocyanat, 95 %
Produktkod. 11474000
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474000 25 g 25g
11498097 100 g 100g
11408107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17492.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4083-64-1 | C8H7NO3S | 197,21 g/mol
Det är ett reagens som används för att framställa acetylerade syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyror och N-tosylkarbonamider. -Toluensulfonylisocyanat har använts som derivatiseringsreagens vid bestämning av 3-α -hydroxitibolon i human plasma genom LC-MS/MS. Det används också i derivatiseringsreagenset vid samtidig kvantitativ analys av dietylenglykol och propylenglykol i farmaceutiska produkter med HPLC och som reagens vid framställning av acetylerade syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyror och N-tosylkarbonamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det
är ett reagens som används för att framställa acetylerade syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyror och N-tosylkarbonamider. -Toluensulfonylisocyanat har använts som derivatiseringsreagens vid bestämning av 3-α -hydroxitibolon i human plasma genom LC-MS/MS. Det används också i derivatiseringsreagenset vid samtidig kvantitativ analys av dietylenglykol och propylenglykol i farmaceutiska produkter med HPLC och som reagens vid framställning av acetylerade syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyror och N-tosylkarbonamider.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från alkoholer, starka baser, aminer, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4083-64-1
Molekylformel C8H7NO3S
Molekylvikt (g/mol) 197.21
MDL-nummer MFCD00002030
InChI-nyckel VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
PubChem CID 77703
IUPAC-namn 4-metyl-N-(oxometyliden)bensensulfonamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl isocyanate
Smältpunkt 5 °C
Densitet 1.295
Kokpunkt 144 °C (10 mmHg)
Flampunkt 145 °C (293 °F)
Odör Irriterande
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 391287
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 197.21
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.