Läs mer
p-toluensulfonylisocyanat, 96 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10679789 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Unit Size:
100ml
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10679789 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Product Code. 10679789 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 430761000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Add to basket
Edge
CAS: 4083-64-1 | C8H7NO3S | 197.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl isocyanate
CAS 4083-64-1
Smältpunkt -2,0 °C
Densitet 1.2900g/mL, 1.29
Kokpunkt 144,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 145 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C8H7NO3S
Linjär formel CH3C6H4SO2NCO
Brytningsindex 1,5330 till 1,5350
MDL-nummer MFCD00002030
Kvantitet 100 mL
Synonym tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar.
InChI-nyckel VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
IUPAC-namn 4-metyl-N-(oxometyliden)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 197.21
PubChem CID 77703
Formel vikt 197.21
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • p-Toluenesulfonyl isocyanate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.