Läs mer
p-toluensulfonyl semikarbazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438538
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438538 25 g 25g
15448538 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61949.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10396-10-8 | C8H11N3O3S | 229.254 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10396-10-8
Molekylformel C8H11N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 229.254
MDL-nummer MFCD00072243
InChI-nyckel VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
PubChem CID 82602
IUPAC-namn [(4-metylfenyl)sulfonylamino]urea
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl semicarbazide
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 229.26
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.