Läs mer
p-Toluensulfonyleddiksyra, 98 %
Produktkod. 11391507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391507 5 g 5g
11301517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02102.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 3937-96-0 | C9H10O4S | 214,235 g/mol
p-toluensulfonylättiksyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-toluensulfonylättiksyra används som läkemedelsintermediärer.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3937-96-0
Molekylformel C9H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 214.235
MDL-nummer MFCD00021764
InChI-nyckel AQDHXMBUTDLAMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tosylacetic acid, 4-toluenesulfonylacetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl acetic acid, 2-p-toluenesulfonyl acetic acid, tosylacetic acid, unii-yid78nf77o, p-toluenesulphonylacetic acid, 4-toluenesulphonylacetic acid, p-toluenesulfonylacetic acid, yid78nf77o
PubChem CID 77538
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)sulfonylättiksyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonylacetic acid
Smältpunkt 117 °C till 119 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2331311
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 214.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.