Läs mer
p-Toluensulfonylacetonitril, 98+%
Produktkod. 11435273
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435273 5 g 5g
11445273 25 g 25g
11455273 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12857.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5697-44-9 | C9H9NO2S | 195,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5697-44-9
Molekylformel C9H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 195.24
MDL-nummer MFCD00039487
InChI-nyckel BBNNLJMGPASZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonylacetonitrile, 2-tosylacetonitrile, tosylacetonitrile, p-tolylsulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonyl acetonitrile, 4-toluenesulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonylacetonitrile, 4-toluenesulphonylacetonitrile, p-cyanomethylsulfonyl toluene, tosylmethyl isocyanide
PubChem CID 79776
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)sulfonylacetonitril
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonylacetonitrile
Smältpunkt 147°C to 152°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1842131
Formel vikt 195.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.