Läs mer
p-Toluensulfonylmetylisocyanid, 97 %
Beschreibung
p-toluensulfonylmetylisocyanid är ett syntetiskt reagens som används vid syntes av triplettläkemedel med 1,3,5-trioxazatrikinan-skelettet, pyrroler, oxazoler och i imidazoler. Det fungerar som en isonitrilkomponent i en diastereoselektiv Passerini-reaktion. Dessutom används det i Van Leusen-reaktionen för att omvandla aldehyder till nitriler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
p-toluensulfonylmetylisocyanid är ett syntetiskt reagens som används vid syntes av triplettläkemedel med 1,3,5-trioxazatrikinan-skelettet, pyrroler, oxazoler och i imidazoler. Det fungerar som en isonitrilkomponent i en diastereoselektiv Passerini-reaktion. Dessutom används det i Van Leusen-reaktionen för att omvandla aldehyder till nitriler.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fukt-, luft- och ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide |
| Smältpunkt | 109 °C till 114 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3592382 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform och metanol. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 195.24 |
| Procent renhet | ≥97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.