Läs mer
p-Toluenetiol, 98 %
Produktkod. 10307170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasthink
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10307170 500 g Glasflaska 500g
10113620 10 g Glasflaska 10g
10123620 100 g Glasflaska 100g
10043853 2.5 kg Plasthink 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10307170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138715000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-45-6
Molekylformel C7H8S
Molekylvikt (g/mol) 124.2
MDL-nummer MFCD00004851
InChI-nyckel WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
PubChem CID 7811
IUPAC-namn 4-metylbensentiol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenethiol
Namnnotering 98%
Smältpunkt 40.0°C to 44.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 195.0°C
Flampunkt 68°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4SH
Kvantitet 500 g
Beilstein 06, 416
Merck Index 15, 9478
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 124.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fused Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Toluenethiol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.