missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

p-Toluic-2,3,5,6-d4 Acid, CDN

Produktkod. 30317651
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317651 0.25 g
30312935 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317651 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND59540.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzoic-2,3,5,6-D4 Acid
CAS 1219798-71-6
Molekylformel C8 D4 H4 O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-methyl- (ACI), 4-Methylbenzoic-2,3,5,6-d4 acid (ACI), p-Toluic-2,3,5,6-d4 acid, 4-Methylbenzoic-2,3,5,6-D4 acid, p-Toluic acid-d4
InChI formel InChI=1 S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i2D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1C
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-methylbenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 140.173
Formel vikt 140.078 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.