Läs mer
p-Toluinsyra, 98 %
Produktkod. 11420433
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420433 250 g 250g
11410433 1000 g 1000g
11430433 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11506.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Det är en mellanprodukt i vissa industriella processer för oxidation av p-xylen till tereftalsyra som används vid tillverkning av polyetylentereftalat. Det används också inom medicin, jordbrukskemikalier, API , färgämnesmellanprodukt. p-toluic Acid används som mellanprodukt för polymerstabilisatorer, ljuskänsliga föreningar, djurfodertillskott och andra organiska kemikalier (läkemedel, pigment och färgämnen). De används också som mellanprodukter för tillverkning av en mängd olika målföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en mellanprodukt i vissa industriella processer för oxidation av p-xylen till tereftalsyra som används vid tillverkning av polyetylentereftalat. Det används också inom medicin, jordbrukskemikalier, API , färgämnesmellanprodukt. p-toluic Acid används som mellanprodukt för polymerstabilisatorer, ljuskänsliga föreningar, djurfodertillskott och andra organiska kemikalier (läkemedel, pigment och färgämnen). De används också som mellanprodukter för tillverkning av en mängd olika målföreningar.
Löslighet Det är olösligt
i vatten, men lösligt i aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, Starka baser. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-94-5
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00002565
InChI-nyckel LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
IUPAC-namn 4-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluic acid
Smältpunkt 178°C to 182°C
Densitet 1.06
Kokpunkt 274°C
Flampunkt 181°C (357°F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 507600
Merck Index 14,9535
Löslighetsinformation It is insoluble in water,but soluble in acetone.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.