Läs mer
p-Toluinsyra, 98 %
Beskrivning
Det är en mellanprodukt i vissa industriella processer för oxidation av p-xylen till tereftalsyra som används vid tillverkning av polyetylentereftalat. Det används också inom medicin, jordbrukskemikalier, API , färgämnesmellanprodukt. p-toluic Acid används som mellanprodukt för polymerstabilisatorer, ljuskänsliga föreningar, djurfodertillskott och andra organiska kemikalier (läkemedel, pigment och färgämnen). De används också som mellanprodukter för tillverkning av en mängd olika målföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det är en mellanprodukt i vissa industriella processer för oxidation av p-xylen till tereftalsyra som används vid tillverkning av polyetylentereftalat. Det används också inom medicin, jordbrukskemikalier, API , färgämnesmellanprodukt. p-toluic Acid används som mellanprodukt för polymerstabilisatorer, ljuskänsliga föreningar, djurfodertillskott och andra organiska kemikalier (läkemedel, pigment och färgämnen). De används också som mellanprodukter för tillverkning av en mängd olika målföreningar.
Löslighet Det är olösligt
i vatten, men lösligt i aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, Starka baser. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Toluic acid |
| Smältpunkt | 178 °C till 182 °C |
| Densitet | 1.06 |
| Kokpunkt | 274 °C |
| Flampunkt | 181 °C (357 °F) |
| Kvantitet | 5000 g |
| Beilstein | 507600 |
| Merck Index | 14,9535 |
| Löslighetsinformation | Den är olöslig i vatten, men löslig i aceton. |
| Formel vikt | 136.15 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.