Läs mer
p-Toluinsyra, 98 %
Produktkod. 10705811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10705811 1 kg Plastflaska 1kg
10366590 100 g Plastflaska 100g
10521771 250 g Plastflaska 250g
15109193 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10705811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139060010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-94-5
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00002565
InChI-nyckel LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
IUPAC-namn 4-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 179,0 °C till 182,0 °C
Färg Gräddgul till Vit
Kokpunkt 274,0 °C till 275,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C6H4CO2H
Kvantitet 1 kg
Beilstein 09,483
Merck Index 14,9535
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 11,6 g/L (98 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.