Läs mer
p-toluinsyra, TRC
Produktkod. 30449113
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30449113 25 g
1 options
Produktkod. 30449113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53612525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluic acid
CAS 99-94-5
Molekylformel C8 H8 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid (8CI), 4-Methylbenzoic acid, Crithminic acid, NSC 2215, p-Carboxytoluene, p-Methylbenzoic acid, p-Toluylic acid, p-Tolylcarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
LEDER Cc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0524