Läs mer
p-toluinsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | p-Toluic acid |
| CAS | 99-94-5 |
| Molekylformel | C8 H8 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid (8CI), 4-Methylbenzoic acid, Crithminic acid, NSC 2215, p-Carboxytoluene, p-Methylbenzoic acid, p-Toluylic acid, p-Tolylcarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-metylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vikt | 136.0524 |