missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

p-Toluic-d3 Acid (methyl-d3), CDN

Produktkod. 30325566
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30325566 0.1 g 0.1g
30313867 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325566 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND74320.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzoic Acid D3 (methyl-D3)
CAS 19215-16-8
Molekylformel C8 D3 H5 O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym Benzoic acid, 4-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 4-(Methyl-d3)benzoic acid (ACI), p-Toluic-α,α,α-d3 acid (8 CI), 4-Methylbenzoic acid D3 (methyl-D3), p-Toluic acid-d3
InChI formel InChI=1 S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(trideuteriomethyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 139.166
Formel vikt 139.071 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.