Läs mer
p-toluinhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464334
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464334 25 g 25g
11474334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464334 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12604.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3619-22-5 | Molekylformel: C8H10N2O | Molekylvikt: 150,18 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3619-22-5
Molekylformel C8H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00007607
InChI-nyckel MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic hydrazide, p-toluic acid hydrazide, p-toluoylhydrazine, 4-methylbenzoylhydrazine, p-toluic acid, hydrazide, 4-methylbenzoic acid hydrazide, p-methylbenzohydrazide, p-toluohydrazide, p-methylbenzoylhydrazine, 4-toluic acid hydrazide
PubChem CID 77174
IUPAC-namn 4-metylbensohydrazid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluic hydrazide
Smältpunkt 115 °C till 118 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 607602
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.