Läs mer
p-Toluidine, 99%, crystalline molten mass
Produktkod. 10128022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Glasflaska
HDPE-flaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10128022 1 kg Glasflaska 1kg
10024742 250 g Glasflaska 250g
12694967 5 kg HDPE-flaska 5kg
12624977 25 kg Metall trumma 25kg
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10128022
Brand: Thermo Scientific Acros 376350010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-49-0
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.16
InChI-nyckel RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC-namn 4-metylanilin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluidine
Namnnotering 99%
Smältpunkt 41.0°C to 46.0°C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 200.0°C
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Anteckningar om analysprocent 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4NH2
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15,9696
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol
Formel vikt 107.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.