Läs mer
p-toluidin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454684
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454684 1000 g 1000g
11464684 250 g 250g
11474684 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11454684 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13698.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
p-toluidin är en mellanprodukt vid framställning av färgämnen, organiska kemikalier och aromatiska azoföreningar. Det fungerar som en komponent i acceleratorer för cyanoakrylatlim. Dessutom fungerar den som en tvåtandad Schiff-basligand genom kondensation med salicylaldehyd. Det reagerar med katekolamin för att bilda ett färgämne som är användbart för spektrofotometrisk bestämning av katekolaminläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
p-toluidin är en mellanprodukt vid framställning av färgämnen, organiska kemikalier och aromatiska azoföreningar. Det fungerar som en komponent i acceleratorer för cyanoakrylatlim. Dessutom fungerar den som en bidentat Schiff-basligand genom kondensation med salicylaldehyd. Det reagerar med katekolamin för att bilda ett färgämne som är användbart för spektrofotometrisk bestämning av katekolaminläkemedel.
Löslighet
Löslig i etanol, pyridin, dietyleter, aceton, koltetraklorid, metanol, koldisulfid, oljor och utspädda syror.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-49-0
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00007906
InChI-nyckel RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC-namn 4-metylanilin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N
Specifications
Kemiskt namn eller material p-Toluidine
Smältpunkt 42°C to 46°C
Densitet 1.05
Kokpunkt 199°C to 202°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3451
Beilstein 471281
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,pyridine,diethyl ether,acetone,carbon tetrachloride,methanol,carbon disulfide,oils and dilute acids.
Formel vikt 107.16
Procent renhet ≥99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.