Läs mer
p-Toluidin, 99+%
Produktkod. 11464684
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464684 250 g 250g
11454684 1000 g 1000g
11474684 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11464684 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13698.30
 Begränsad artikel
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107,156 g/mol
p-toluidin är en mellanprodukt vid framställning av färgämnen, organiska kemikalier och aromatiska azoföreningar. Det fungerar som en komponent i acceleratorer för cyanoakrylatlim. Dessutom fungerar den som en tvåtandad Schiff-basligand genom kondensation med salicylaldehyd. Det reagerar med katekolamin för att bilda ett färgämne som är användbart för spektrofotometrisk bestämning av katekolaminläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
p-toluidin är en mellanprodukt vid framställning av färgämnen, organiska kemikalier och aromatiska azoföreningar. Det fungerar som en komponent i acceleratorer för cyanoakrylatlim. Dessutom fungerar den som en bidentat Schiff-basligand genom kondensation med salicylaldehyd. Det reagerar med katekolamin för att bilda ett färgämne som är användbart för spektrofotometrisk bestämning av katekolaminläkemedel.
Löslighet
Löslig i etanol, pyridin, dietyleter, aceton, koltetraklorid, metanol, koldisulfid, oljor och utspädda syror.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-49-0
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00007906
InChI-nyckel RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC-namn 4-metylanilin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluidine
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Densitet 1.05
Kokpunkt 199 °C till 202 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3451
Beilstein 471281
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,9536
Löslighetsinformation Löslig i etanol, pyridin, dietyleter, aceton, koltetraklorid, metanol, koldisulfid, oljor och utspädda syror.
Formel vikt 107.16
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Toluidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.