Läs mer
p-Toluidin, 99+%
Beskrivning
p-toluidin är en mellanprodukt vid framställning av färgämnen, organiska kemikalier och aromatiska azoföreningar. Det fungerar som en komponent i acceleratorer för cyanoakrylatlim. Dessutom fungerar den som en tvåtandad Schiff-basligand genom kondensation med salicylaldehyd. Det reagerar med katekolamin för att bilda ett färgämne som är användbart för spektrofotometrisk bestämning av katekolaminläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
p-toluidin är en mellanprodukt vid framställning av färgämnen, organiska kemikalier och aromatiska azoföreningar. Det fungerar som en komponent i acceleratorer för cyanoakrylatlim. Dessutom fungerar den som en bidentat Schiff-basligand genom kondensation med salicylaldehyd. Det reagerar med katekolamin för att bilda ett färgämne som är användbart för spektrofotometrisk bestämning av katekolaminläkemedel.
Löslighet
Löslig i etanol, pyridin, dietyleter, aceton, koltetraklorid, metanol, koldisulfid, oljor och utspädda syror.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Toluidine |
| Smältpunkt | 42 °C till 46 °C |
| Densitet | 1.05 |
| Kokpunkt | 199 °C till 202 °C |
| Flampunkt | 88 °C (190 °F) |
| Kvantitet | 5000 g |
| UN-nummer | UN3451 |
| Beilstein | 471281 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Merck Index | 14,9536 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.