Läs mer
p-Toluidine Trifluoroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Toluidine Trifluoroacetamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F3NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)13-8(14)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 203.0558 |