Läs mer
p-Tolunitril, 98+%
Produktkod. 11456216
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456216 250 g 250g
11446216 50 g 50g
11436216 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23029.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 104-85-8 | C8H7N | 117,151 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-85-8
Molekylformel C8H7N
Molekylvikt (g/mol) 117.151
MDL-nummer MFCD00001827
InChI-nyckel VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
IUPAC-namn 4-metylbensonitril
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolunitrile
Smältpunkt 26 °C till 29 °C
Densitet 0.981
Kokpunkt 217 °C
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Odör Mandelliknande
Kvantitet 250 g
Beilstein 507386
Merck Index 14,9538
Formel vikt 117.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.