Läs mer
p-Tolunitrile, 98+%
Produktkod. 10317430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5g
Product Code. 10317430
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 158020010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 104-85-8 | C8H7N | 117.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-85-8
Molekylformel C8H7N
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00001827
InChI-nyckel VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
IUPAC-namn 4-methylbenzonitrile
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material p-Tolunitrile
Namnnotering 98%
Smältpunkt 26.0°C to 28.0°C
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 103.0°C to 106.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H4CN
Brytningsindex 1.5285 to 1.5305
Kvantitet 1 kg
Beilstein 09, 489
Merck Index 15, 9698
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 117.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Viscous Liquid
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.