Läs mer
p-Tolunitrile-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylbenzonitrile-D7 |
| CAS | 1219804-01-9 |
| Molekylformel | C8 D7 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-(methyl-d3)- (ACI), 4-(Methyl-d3)benzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Methylbenzonitrile-d7, 4-Methylbenzonitrile-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C#N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.191 |
| Formel vikt | 124.102 g/mol |
| Visa mer |