Läs mer
p-Tolunitril, TRC
Produktkod. 30451394
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30451394 10 g
1 options
Produktkod. 30451394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53623510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile)
CAS 104-85-8
Molekylformel C8 H7 N
Kvantitet 10 g
Synonym Benzonitrile','4-methyl-, p-Tolunitrile (8CI), 4-Methylbenzonitrile, 1-Cyano-4-methylbenzene, 4-Cyanotoluene, 4-Methylcyanobenzene, 4-Methylphenyl cyanide, 4-Methylphenylnitrile, 4-Toluenitrile, 4-Tolyl cyanide, NSC 70985, p-Cyanotoluene, p-Methylbenzonitrile, p-Toluenenitrile, p-Tolyl cyanide, p-Tolylnitrile
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn 4-metylbenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.0578