Läs mer
p-Toluoylklorid, 99 %
Beskrivning
p-toluoylklorid användes för att framställa antigen, Tolyl-amido-humant serumalbumin. Det används som ett reagens för att syntetisera (+)-Yashabushitriol, derivat av Desloratadine.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
p-toluoylklorid användes för att framställa antigen, Tolyl-amido-humant serumalbumin. Det används som ett reagens för att syntetisera (+)-Yashabushitriol, derivat av Desloratadine.
Löslighet Reagerar med vattenalkohol
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, baser, aktiva metaller, alkoholer, aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Toluoyl Chloride |
| Smältpunkt | °C to 2°C |
| Densitet | 1.169 |
| Kokpunkt | 225°C to 227°C |
| Flampunkt | 82°C (179°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.553 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 471492 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- p-Toluoyl chloride
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-Benzoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.