Läs mer
p-Toluoylklorid, 99 %
Produktkod. 11443067
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443067 2500 g 2500g
11423067 100 g 100g
11433067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15581.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154,593 g/mol
p-toluoylklorid användes för att framställa antigen, Tolyl-amido-humant serumalbumin. Det används som ett reagens för att syntetisera (+)-Yashabushitriol, derivat av Desloratadine.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-toluoylklorid användes för att framställa antigen, Tolyl-amido-humant serumalbumin. Det används som ett reagens för att syntetisera (+)-Yashabushitriol, derivat av Desloratadine.
Löslighet Reagerar med vattenalkohol
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, baser, aktiva metaller, alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-60-2
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.593
MDL-nummer MFCD00000696
InChI-nyckel NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC-namn 4-metylbensoylklorid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluoyl chloride
Smältpunkt -2 °C
Densitet 1.169
Kokpunkt 225 °C till 227 °C
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.553
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 471492
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vattenalkohol.
Formel vikt 154.6
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.