Läs mer
p-Toluoylklorid, TRC
Produktkod. 30450692
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30450692 25 g
1 options
Produktkod. 30450692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53640025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluoyl Chloride
CAS 874-60-2
Molekylformel C8H7ClO
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Methylbenzenecarbonyl Chloride, 4-Methylbenzoic Acid Chloride, 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Toluoyl Chloride, p-Methylbenzoyl Chloride, p-Toluic Acid Chloride, p-Toluyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC-namn 4-metylbensoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 154.59
Formel vikt 154.0185