Läs mer
p-Toluoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Toluoyl Chloride |
| CAS | 874-60-2 |
| Molekylformel | C8H7ClO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Methylbenzenecarbonyl Chloride, 4-Methylbenzoic Acid Chloride, 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Toluoyl Chloride, p-Methylbenzoyl Chloride, p-Toluic Acid Chloride, p-Toluyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-metylbensoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vikt | 154.0185 |