Läs mer
p-tolyl klorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10442651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10442651 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10442651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314560050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 937-62-2 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolyl chloroformate
Namnnotering 97%
CAS 937-62-2
Färg Färglös
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 99,5 °C (20,0 mmHg)
Flampunkt 86 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H7ClO2
Linjär formel ClCO2C6H4CH3
Brytningsindex 1,5080 till 1,5100
MDL-nummer MFCD00013255
Kvantitet 5 g
Synonym p-tolyl chloroformate, 4-methylphenyl chloroformate, p-tolylchloroformate, tolyl chloroformate, 4-tolylchloroformate, p-tolyl-chloroformate, 4-tolyl chloroformate, p-tolyl carbonochloridate, p-methylphenyl chloroformate
InChI-nyckel XOFZPIYYMJUNRG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
IUPAC-namn (4-metylfenyl)karbonkloridat
Molekylvikt (g/mol) 170.6
PubChem CID 70304
Formel vikt 170.6
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.