Läs mer
p-Tolyl chlorothionoformate, 97%
Produktkod. 11485507
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485507 10 g 10g
11495507 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23501.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 937-63-3 | C8H7ClOS | 186.65 g/mol
p-tolylklortionoformiat används i dehydreringsreaktioner genom cyklisk eliminering av tiokarbonatestrar. Det fungerar som en katalysator vid syntesen av alfa-L-2'-deoxitreofuranosylnukleosidanaloger och alkener från hindrade alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-Tolyl klortionoformiat används i dehydreringsreaktioner genom cyklisk eliminering av tiokarbonatestrar. Det fungerar som en katalysator vid syntesen av alfa-L-2′ -deoxitreofuranosylnukleosidanaloger och alkener från hindrade alkoholer.
Löslighet Blandbar med vanliga
organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 937-63-3
Molekylformel C8H7ClOS
Molekylvikt (g/mol) 186.65
MDL-nummer MFCD00014466
InChI-nyckel UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylphenyl chlorothioformate, o-p-tolyl chlorothioformate, p-tolyl chlorothionoformate, 4-tolyl chlorothionoformate, 4-methylphenyl chloromethanethioate, o-4-methylphenyl chlorothioformate, carbonochloridothioic acid, o-4-methylphenyl ester, o-4-methylphenyl carbonochloridothioate, chlorothioformic acid p-tolyl ester, 4-methylphenoxy methanethioyl chloride
PubChem CID 70305
IUPAC-namn O-(4-metylfenyl)klormetantioat
LEDER CC1=CC=C(OC(Cl)=S)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolyl chlorothionoformate
Densitet 1.21
Kokpunkt 70°C to 72°C (1 mmHg)
Flampunkt 96°C (204°F)
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1448986
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with common organic solvents.
Formel vikt 186.66
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.