Läs mer
p-Tolyl-d7 Isocyanate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylphenyl-D7 Isocyanate |
| CAS | 1219798-59-0 |
| Molekylformel | C8 D7 N O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-isocyanato-6-(methyl-d3)- (ACI), 3-Isocyanato-6-(methyl-d3)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), p-Tolyl-d7 isocyanate, 4-Methylphenyl-D7 isocyanate |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N=C=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-isocyanato-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.19 |
| Formel vikt | 140.097 g/mol |
| Visa mer |