Läs mer
p-Tolylisocyanat, 99 %
Produktkod. 11460094
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460094 50 g 50g
11450094 10 g 10g
11454000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460094 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13577.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 622-58-2 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-58-2
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00002029
InChI-nyckel MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolyl isocyanate, 4-tolyl isocyanate, 4-methylphenyl isocyanate, p-isocyanatotoluene, 4-isocyanatotoluene, p-toluene isocyanate, p-methylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methyl, p-tolylisocyanate, 1-isocyanato-4-methyl-benzene
PubChem CID 69325
ChEBI CHEBI:53732
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolyl isocyanate
Densitet 1.059
Kokpunkt 70 °C till 72 °C (10 mmHg)
Flampunkt 66 °C (150 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 471494
Känslighet Känslig för fukt; Kan bilda en utfällning
Formel vikt 133.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.