Läs mer
p-tolyl isotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430413
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430413 5 g 5g
11440413 25 g 25g
11450413 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11499.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 622-59-3 | C8H7NS | 149.211 g/mol
p-tolylisotiocyanat har använts vid framställning av 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-tiourea]-2-etylbenso[de]isokinolin-1,3-dion. Det används som täckmedel för att täcka polypeptidens N-terminala ändar. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-tolyl isotiocyanat har använts vid framställning av 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-tiourea]-2-etylbenso[de]isokinolin-1,3-dion. Det används som täckmedel för att täcka polypeptidens N-terminala ändar. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas borta från oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-59-3
Molekylformel C8H7NS
Molekylvikt (g/mol) 149.211
MDL-nummer MFCD00004813
InChI-nyckel ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolyl isothiocyanate, 4-methylphenyl isothiocyanate, 4-methylphenylisothiocyanate, p-tolylisothiocyanate, 4-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methyl, 4-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-tolyl ester, 1-isothiocyanato-4-methyl-benzene, isothiocyanic acid, 4-tolyl ester
PubChem CID 12149
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolyl isothiocyanate
Smältpunkt 23°C to 26°C
Kokpunkt 236°C to 238°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.6345
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 386032
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Decompose in water.
Formel vikt 149.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.