Läs mer
p-Tolylacetic acid, 99%
Produktkod. 11462098
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462098 5 g 5g
11472098 25 g 25g
11482098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15129.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-47-9 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-47-9
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00004353
InChI-nyckel GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylacetic acid, 4-methylphenylacetic acid, 2-p-tolyl acetic acid, 2-4-methylphenyl acetic acid, p-methylphenylacetic acid, 4-tolylacetic acid, 4-methylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methyl, acetic acid, p-tolyl, 2-p-tolylacetic acid
PubChem CID 248474
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)ättiksyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolylacetic acid
Smältpunkt 90°C to 93°C
Kokpunkt 265°C to 267°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2043528
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.