Läs mer
p-Tolylacetonitrile, 98+%
Produktkod. 11434803
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434803 5 g 5g
11444803 25 g 25g
11454803 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434803 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12169.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2947-61-7 | C9H9N | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2947-61-7
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00001922
InChI-nyckel RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
PubChem CID 76280
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)acetonitril
LEDER CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolylacetonitrile
Smältpunkt 18°C
Densitet 0.989
Kokpunkt 242°C to 243°C
Flampunkt 106°C (222°F)
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1099645
Formel vikt 131.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.