Läs mer
p-tolylacetylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15427857
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427857 250 mg 250mg
15417857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37997.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35675-44-6
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00018813
InChI-nyckel QDZAWVLWIMOXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylacetyl chloride, 2-4-methylphenyl acetyl chloride, p-tolyl-acetyl chloride, 4-methyl-phenyl-acetyl chloride, 4-methylphenylacetylchloride, p-methylphenylacetyl chloride, 2-4-tolyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetyl chloride, 4-methylphenyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetic acid chloride
PubChem CID 2760634
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)acetylklorid
LEDER CC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolylacetyl chloride
Färg Rosa
Kokpunkt 115°C (7.5 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 168.62
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska