Läs mer
p-Tolylacetylene, 98%
Produktkod. 11406576
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406576 25 g 25g
11496566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24812.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 766-97-2 | C9H8 | 116.163 g/mol
4-etynyltoluen användes vid syntes av bis(bicykliska) produkter genom cykloaddition av alkyner till AlN2C2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-etynyltoluen användes vid syntes av bis(bicykliska) produkter genom cykloaddition
av alkyner till AlN2C2.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, tungmetallpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-97-2
Molekylformel C9H8
Molekylvikt (g/mol) 116.163
MDL-nummer MFCD00008571
InChI-nyckel KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynyltoluene, p-tolylacetylene, 4-methylphenylacetylene, p-ethynyltoluene, p-methylphenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-methyl, toluene, p-ethynyl, benzene, 1-ethynyl-4-methyl-9ci, 4'-methylphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 13018
IUPAC-namn 1-etynyl-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolylacetylene
Smältpunkt ∼21°C
Densitet 0.916
Kokpunkt 168°C to 170°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.547
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 969653
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.