Läs mer
p-Tolylhydrazin hydroklorid, 98 %
Product Code. 11472317
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11472317 5 g 5g
11482317 25 g 25g
11492317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11472317 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A14220.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 637-60-5 | C7H11ClN2 | 158,629 g/mol
p-tolylhydrazinhydroklorid används som anti-cancerpotential för nya anticancerläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-tolylhydrazinhydroklorid används som anticancerpotential för nya anticancerläkemedel.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 637-60-5
Molekylformel C7H11ClN2
Molekylvikt (g/mol) 158.629
MDL-nummer MFCD00012940
InChI-nyckel HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
PubChem CID 12504
IUPAC-namn (4-metylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material p-Tolylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼240 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3563996
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 158.63
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.