Läs mer
p-Tolylisothiocyanate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Tolylisothiocyanate |
| CAS | 622-59-3 |
| Molekylformel | C8H7NS |
| MDL-nummer | MFCD00004813 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | CC1=CC=C(N=C=S)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.21 |
| Procent renhet | 97% |