missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

p-Tolylmercuric Chloride, TRC

Produktkod. 30450102
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30450102 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30450102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5367502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material p-Tolylmercuric Chloride
CAS 539-43-5
Molekylformel C7 H7 Cl Hg
Kvantitet 2.5 g
Synonym Mercury','chloro(4-methylphenyl)-, Mercury','chloro-p-tolyl- (7CI,8CI), p-Tolylmercury chloride (6CI), Chloro(4-methylphenyl)mercury, (p-Methylphenyl)mercuric chloride, 4-Methylphenylmercuric chloride, 4-Tolylmercuric chloride, Chloro-p-tolylmercury, Mercuri-p-tolyl chloride, NSC 36721, p-Chloromercuriotoluene, p-Methylphenylmercury chloride, p-Tolylmercuric chloride
InChI formel InChI=1S/C7H7.ClH.Hg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
LEDER Cc1ccc([Hg]Cl)cc1
IUPAC-namn chloro-(4-methylphenyl)mercury
Molekylvikt (g/mol) 327.17
Formel vikt 327.9943
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.