Läs mer
p-Tolylmercuric Chloride, TRC
Produktkod. 30452814
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30452814 25 g
1 options
Produktkod. 30452814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT53675025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolylmercuric Chloride
CAS 539-43-5
Molekylformel C7 H7 Cl Hg
Kvantitet 25 g
Synonym Mercury','chloro(4-methylphenyl)-, Mercury','chloro-p-tolyl- (7CI,8CI), p-Tolylmercury chloride (6CI), Chloro(4-methylphenyl)mercury, (p-Methylphenyl)mercuric chloride, 4-Methylphenylmercuric chloride, 4-Tolylmercuric chloride, Chloro-p-tolylmercury, Mercuri-p-tolyl chloride, NSC 36721, p-Chloromercuriotoluene, p-Methylphenylmercury chloride, p-Tolylmercuric chloride
InChI formel InChI=1S/C7H7.ClH.Hg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
LEDER Cc1ccc([Hg]Cl)cc1
IUPAC-namn chloro-(4-methylphenyl)mercury
Molekylvikt (g/mol) 327.17
Formel vikt 327.9943