Läs mer
p-tolyltriklorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430337
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430337 5 g 5g
11440337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21728.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det kan användas för att producera 3-(p-metylfenyl)cyklohexanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den kan användas för att producera 3-(p-metylfenyl)cyklohexanon.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Fuktkänslig, förvara borta från vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 701-35-9
Molekylformel C7H7Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 225.568
MDL-nummer MFCD00045131
InChI-nyckel WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolyltrichlorosilane, tolyltrichlorosilane, trichloro-p-tolylsilane, silane, trichloro 4-methylphenyl, trichloro 4-methylphenyl silane, trichloro p-tolyl silane, silane, trichloro-p-tolyl, benzene, 1-methyl-4-trichlorosilyl, 4-tolyltrichlorosilane, p-tolylsilyl trichloride
PubChem CID 69697
IUPAC-namn triklor-(4-metylfenyl)silan
LEDER CC1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 218°C to 220°C
Kemiskt namn eller material p-Tolyltrichlorosilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 1866557
Flampunkt 98°C (208°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 225.58
Procent renhet 97%
Odör Irritating
Brytningsindex 1.524
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.28
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.